Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Trifluoressigsäure (TFA)
Flaschen mit zu 99.5 % reiner TFA (MW 114.02, CAS 76-05-01) flüssig (Verkauf nach Gewicht); für den HPLC-Einsatz als Ionenpaarungsmittel bei Umkehrphasen-Peptidtrennungen.
Marke:  Thermo Scientific™ TS-28901
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13416806
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Trifluoressigsäure (TFA) wird nach strengen Vorgaben hergestellt und getestet, damit ein hervorragendes Verhalten als Ionenpaarungsagenz bei der Umkehrphasen-Peptidtrennung gegeben ist.
Bei komplexen Peptidtrennungen kann der Schlüssel zum Erfolg in der Variation der Selektivität liegen. Das Variieren der Zusammensetzung der mobilen Phase an derselben Säule kann die Selektivität ausreichend ändern, um eine Auflösung für Peptide zu erzielen, die sonst überlappen würden. Die TFA-Konzentration wird normalerweise mit 0,1 % angegeben für die HPLC mit Umkehrphase von Peptiden. Für reproduzierbare Trennungsergebnisse zwischen mehreren Durchläufen bzw. bei der Verarbeitung in verschiedenen Laboren ist die Verwendung identischer Konzentrationen entscheidend.
Leistungsmerkmale:
  • Reinheitsgrad: > 99,5 % TFA und außergewöhnliche Klarheit ermöglichen einen empfindlichen, Zerstörungs-freien Peptidnachweis bei niedrigen UV-Wellenlängen.
  • Hochleistungsverpackung: Abgefüllt unter Stickstoff in Braunglas mit PTFE-ausgekleideten Fluorocarbonschutzkappen zur Erhaltung der TFA-Integrität.
  • Komfort durch Formatauswahl: Mit 1 ml Ampullen können Sie in kürzester Zeit 1 Liter 0,1%ige (V/V) TFA-Lösung für die mobile Phase bei der Chromatographie mit Umkehrphase vorbereiten.
Bestellinformationen:
Ein X in der Bestelltabelle zeigt an, dass Zuschläge für den Versand von Gefahrstoffen anfallen.
Bestellinformation
X in the ordering table indicates that hazardous shipping charges apply.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Trifluoroacetic Acid (TFA)
114.02
500 ml
76-05-01
99.5% (TFA)
Flüssig
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZK400528 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog NumberTS-28901,28901
ChargennummerZH387173 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/09/2024 Catalog NumberTS-28901,28901
ChargennummerZC385321 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/04/2024 Catalog NumberTS-28901,28901
ChargennummerYJ385199 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/11/2023 Catalog NumberTS-28901,28901
ChargennummerYJ381803 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/10/2023 Catalog NumberTS-28901,28901
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ Trifluoressigsäure (TFA) > 500 ml