Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Trifluoressigsäure (TFA)
Flaschen mit zu 99.5 % reiner TFA (MW 114.02, CAS 76-05-01) flüssig (Verkauf nach Gewicht); für den HPLC-Einsatz als Ionenpaarungsmittel bei Umkehrphasen-Peptidtrennungen.
Marke:  Thermo Scientific™ TS-28902
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11501084
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Trifluoressigsäure (TFA) wird nach strengen Vorgaben hergestellt und getestet, damit ein hervorragendes Verhalten als Ionenpaarungsagenz bei der Umkehrphasen-Peptidtrennung gegeben ist.
Bei komplexen Peptidtrennungen kann der Schlüssel zum Erfolg in der Variation der Selektivität liegen. Das Variieren der Zusammensetzung der mobilen Phase an derselben Säule kann die Selektivität ausreichend ändern, um eine Auflösung für Peptide zu erzielen, die sonst überlappen würden. Die TFA-Konzentration wird für die HPLC von Peptiden mit Umkehrphase in der Regel mit 0,1 % angegeben. Für reproduzierbare Trennungsergebnisse zwischen mehreren Durchläufen bzw. bei der Verarbeitung in verschiedenen Laboren ist die Verwendung identischer Konzentrationen entscheidend.
Leistungsmerkmale:
  • Reinheitsgrad: > 99,5 % TFA und außergewöhnliche Klarheit ermöglichen einen empfindlichen, zerstörungsfreien Peptidnachweis bei niedrigen UV-Wellenlängen
  • Hochleistungsverpackung: Abgefüllt unter Stickstoff in Braunglas mit PTFE-ausgekleideten Fluorocarbonschutzkappen zur Erhaltung der TFA-Integrität.
  • Komfort durch Formatauswahl: Mit 1 ml-Ampullen können Sie bei der Chromatographie mit Umkehrphase in kürzester Zeit 1 l 0,1%ige (v/v) TFA-Lösung für die mobile Phase vorbereiten
  • CAS-Nr.: 76-05-1
Lagerinformationen
  • Im Originalbehälter an einem vor direkter Sonneneinstrahlung, trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort lagern.
  • Sollte bei 20 °C bis 25 °C gelagert werden
Bestellinformation
X in the ordering table indicates that hazardous shipping charges apply.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Trifluoroacetic Acid (TFA)
114.02
10 x 1 g
76-05-01
99.5% (TFA)
Flüssig
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZL393299 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberTS-28902,28902
ChargennummerYK381804 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2024 Catalog NumberTS-28902,28902
ChargennummerYF362413 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/06/2023 Catalog NumberTS-28902,28902
ChargennummerXE351439 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/06/2022 Catalog NumberTS-28902,28902
ChargennummerSPECS Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/04/2022 Catalog NumberTS-28902,28902
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ Trifluoressigsäure (TFA) > 10 x 1g