Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Trifluoressigsäure (TFA)
Flaschen mit zu 99.5 % reiner TFA (MW 114.02, CAS 76-05-01) flüssig (Verkauf nach Gewicht); für den HPLC-Einsatz als Ionenpaarungsmittel bei Umkehrphasen-Peptidtrennungen.
Marke: Thermo Scientific™ TS-28903
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Trifluoressigsäure (TFA) wird nach strengen Vorgaben hergestellt und getestet, damit ein hervorragendes Verhalten als Ionenpaarungsagenz bei der Umkehrphasen-Peptidtrennung gegeben ist.
Bei komplexen Peptidtrennungen kann der Schlüssel zum Erfolg in der Variation der Selektivität liegen. Das Variieren der Zusammensetzung der mobilen Phase an derselben Säule kann die Selektivität ausreichend ändern, um eine Auflösung für Peptide zu erzielen, die sonst überlappen würden. Die TFA-Konzentration wird normalerweise mit 0,1 % angegeben für die HPLC mit Umkehrphase von Peptiden. Für reproduzierbare Trennungsergebnisse zwischen mehreren Durchläufen bzw. bei der Verarbeitung in verschiedenen Laboren ist die Verwendung identischer Konzentrationen entscheidend.
Leistungsmerkmale:
- Reinheitsgrad: > 99,5 % TFA und außergewöhnliche Klarheit ermöglichen einen empfindlichen, Zerstörungs-freien Peptidnachweis bei niedrigen UV-Wellenlängen.
- Hochleistungsverpackung: Abgefüllt unter Stickstoff in Braunglas mit PTFE-ausgekleideten Fluorocarbonschutzkappen zur Erhaltung der TFA-Integrität.
- Komfort durch Formatauswahl: Mit 1 ml Ampullen können Sie in kürzester Zeit 1 Liter 0,1%ige (V/V) TFA-Lösung für die mobile Phase bei der Chromatographie mit Umkehrphase vorbereiten.
Bestellinformationen:
Ein X in der Bestelltabelle zeigt an, dass Zuschläge für den Versand von Gefahrstoffen anfallen.
Bestellinformation
X in the ordering table indicates that hazardous shipping charges apply.
Spezifikation
Trifluoroacetic Acid (TFA) | |
114.02 | |
100 g |
76-05-01 | |
99.5% (TFA) | |
Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
- Trifluoroacetic Acid (TFA)
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Trifluoroacetic acid
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
ZG387946 | Analysenzertifikat | 07/08/2024 | TS-28903,28903 |
ZE385323 | Analysenzertifikat | 04/06/2024 | TS-28903,28903 |
YJ379387 | Analysenzertifikat | 07/12/2023 | TS-28903,28903 |
YJ379386 | Analysenzertifikat | 11/11/2023 | TS-28903,28903 |
YF368925 | Analysenzertifikat | 28/06/2023 | TS-28903,28903 |