Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Trifluoressigsäure (TFA)
Flaschen mit zu 99.5 % reiner TFA (MW 114.02, CAS 76-05-01) flüssig (Verkauf nach Gewicht); für den HPLC-Einsatz als Ionenpaarungsmittel bei Umkehrphasen-Peptidtrennungen.
Marke: Thermo Scientific™ TS-28904
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Trifluoressigsäure (TFA) wird nach strengen Vorgaben hergestellt und getestet, damit ein hervorragendes Verhalten als Ionenpaarungsagenz bei der Umkehrphasen-Peptidtrennung gegeben ist.
Bei komplexen Peptidtrennungen kann der Schlüssel zum Erfolg in der Variation der Selektivität liegen. Das Variieren der Zusammensetzung der mobilen Phase an derselben Säule kann die Selektivität ausreichend ändern, um eine Auflösung für Peptide zu erzielen, die sonst überlappen würden. Die TFA-Konzentration wird für die HPLC von Peptiden mit Umkehrphase in der Regel mit 0,1 % angegeben. Für reproduzierbare Trennungsergebnisse zwischen mehreren Durchläufen bzw. bei der Verarbeitung in verschiedenen Laboren ist die Verwendung identischer Konzentrationen entscheidend.
Leistungsmerkmale:
- Reinheitsgrad: > 99,5 % TFA und außergewöhnliche Klarheit ermöglichen einen empfindlichen, zerstörungsfreien Peptidnachweis bei niedrigen UV-Wellenlängen
- Hochleistungsverpackung: Abgefüllt unter Stickstoff in Braunglas mit PTFE-ausgekleideten Fluorocarbonschutzkappen zur Erhaltung der TFA-Integrität.
- Komfort durch Formatauswahl: Mit 1 ml-Ampullen können Sie bei der Chromatographie mit Umkehrphase in kürzester Zeit 1 l 0,1%ige (v/v) TFA-Lösung für die mobile Phase vorbereiten
- CAS-Nr.: 76-05-1
Lagerinformationen
- Im Originalbehälter an einem vor direkter Sonneneinstrahlung, trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort lagern.
- Sollte bei 20 °C bis 25 °C gelagert werden
Bestellinformation
X in the ordering table indicates that hazardous shipping charges apply.
Spezifikation
Trifluoroacetic Acid (TFA) | |
99.5% (TFA) | |
10 x 1 ml | |
Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
- Trifluoroacetic Acid
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P315-Sofort ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P305-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
ZI398663 | Analysenzertifikat | 05/11/2024 | TS-28904,28904 |
ZH398662 | Analysenzertifikat | 15/10/2024 | TS-28904,28904 |
ZF385325 | Analysenzertifikat | 18/07/2024 | TS-28904,28904 |
ZE385324 | Analysenzertifikat | 21/05/2024 | TS-28904,28904 |
ZD381808 | Analysenzertifikat | 01/05/2024 | TS-28904,28904 |