Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kit für humanes TNF-alpha
Sandwich-ELISA-Kit
Marke:  Invitrogen™ KAC1751
Artikelnummer. 10583385
  • 890.00 CHF / 96 Tests
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Vorbeschichtete Platte, Standard, Kontrollen, Antikörper-HRP, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung und Plattenabdeckungen.
Beschreibung
Beschreibung
Der Human-Tumor-Nekrose-Faktor alpha (Hu TNF-α) ELISA quantifiziert Hu TNF-α in Humanserum, -plasma, gepufferter Lösung oder Zellkulturmedium. Der Assay erkennt ausschließlich natürliche und rekombinante Hu TNF-α . Verfahrensprinzip Der Human TNF-α-Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzym-verbundener Immunosorbent-Assay) misst die Menge des Zieles, das zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist. Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet. Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture). Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt. Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels. Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft. Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Tumor-Nekrose-Faktor ist ein Polypeptidzytokin, das von Monozyten und Makrophagen erzeugt wird. Es fungiert als multipotenter Modulator der Immunantwort und fungiert weiter als potenter Pyrogen. TNF-Alpha zirkuliert im ganzen Körper, reagiert auf Reize (infektiöse Erreger oder Gewebeverletzungen), aktiviert Neutrophile, verändert die Eigenschaften von vaskulären Endothelzellen, reguliert metabolische Aktivitäten anderer Gewebe und zeigt tumorizide Aktivität durch induzierende lokale Blutgerinnung. TNF-Alpha hemmt auch die Lipoprotein-Lipase-Aktivität, was zu einer Kachexie, einer physischen Auszehrung, führt. Die Aktivierung von B-Zellen durch das Epstein-Barr-Virus kann durch TNF-Alpha gehemmt werden. Aufgrund seiner vielfältigen Maßnahmen im gesamten Immunsystem kann TNF-Alpha bei der Pathogenese vieler Krankheitszustände eine Rolle spielen. TNF-Alpha-Produktion wird durch die Wirkung von Lymphokinen und Endotoxinen auf die Makrophage vermittelt. Gereinigte Monozyten produzieren TNF-Alpha innerhalb von vier Stunden nach Stimulation durch rekombinantes IL-2 und es gibt einige In-vitro-Beweise, die darauf hindeuten, dass TNF-Alpha auf hohen Konzentrationen und mit verlängerter Kinetik in T-Zellen exprimiert wird, die sowohl von CD2 als auch von CD28 stimuliert werden. Die Sekretion von TNF-Alpha wird durch Gamma-Interferon verstärkt. TNF induziert oder verbessert dann die spezifische Produktion von MHC-Antigen der Klasse I, GM-CSF und IL-1.
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasseis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gehäuse P01375
3 pg/mL
ELISA-Kit
Human
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
DIF-alpha,TNFA,TNFSF2,TNLG1F,TNF
3%
HRP
96 Tests
Plasma, 200 μl; Serum, 200 μl; Überstand, 200 μl
Human
4 Std 30 Min
15 bis 1500 pg/ml
HRP
Plasma, Serum, Überstand
Kolorimetrisch
7124
6%
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Inkubationspuffer, HRP-konjugierter Nachweisantikörper., Konjugatverdünner, Waschpuffer (Wash Buffer), Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Kontrollen
3 pg/ml
RUO
2 bis 8 °C
1 h 20 min