Learn More
Hirschmann™ Messkolben aus Glas, mit blauer Graduierung und Polyethylen-Stopfen
Zur präzisen, sicheren Flüssigkeitsmessung und Handhabung im Labor. Die Hirschmann Instruments™ Büretten der Klasse A mit Poly-Stopfen mit blauer Graduierung sind aus langlebigem DURAN™ Glasrohr gefertigt.
Marke: Hirschmann™ 2820194
Beschreibung
- Mit NS-Schliff und Polyethylenstopfen
- Gemäß DIN EN ISO 1042
- Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
- Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenidentifikation
Spezifikation
DIN EN ISO 1042 | |
2000 ml | |
370 mm | |
29/32 NS Standardschliff | |
Ja |
Polyethylen | |
Borosilikatglas, Duran Glas | |
±0,6 mL | |
±0.6 ml | |
A |