Learn More
BRAND™ Blaubrand™ ETERNA Messzylinder aus Borosilikatglas mit hoher Form, Klasse A
Die Konstruktion aus Borosilikatglas entspricht den Normen DIN EN ISO 4788. BRAND™ Blaurbrand™ ETERNA Hohe Messzylinder aus Borosilikatglas der Klasse A schließen einen integrierten Ausgießer ein und sind dank des sechseckigen Glassockels besonders standfest. Dank der Graduierung in brauner Diffusionsfarbe mit DE-M-Kennzeichnung lässt sich das Volumen schnell und einfach bestimmen
Marke:  BRAND™ 32738
33.69 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10657851
  • 40.25 CHF / 2 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Messzylinder aus Borosilikatglas mit hoher Form, Klasse A
  • Entspricht den DIN EN ISO-Normen 4788
  • Autoklavierbar
  • Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
  • Mit integriertem Ausguss und stabilem Sechskantfuß
  • Dank der Graduierung in brauner Diffusionsfarbe mit DE-M-Kennzeichnung lässt sich das Volumen schnell und einfach bestimmen
  • USP-Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierzertifikat auf Anfrage erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
DE-M-Markierung, braune Graduierungen
Volumenaufnahme
Rund
A
± 0,5 ml
Borosilikatglas
Chargenzertifikat
Autoklavierbar
Hexagonal
Bernsteinfarben
DIN EN ISO 4788
260 mm
Graduierte Messzylinder
100 ml
1 ml
1 ml
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen Kunden
    Aktionscode: 25081
    Gültig bis zum2025-12-31
  • Mehrere Hersteller
    Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.
    Aktionscode24123
    Gültig bis zum2025-06-14
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
  • Mehrere Hersteller
    Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre Analysen
    Aktionscode: 24135
    Gültig bis zum2025-07-13
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Blaubrand™ ETERNA Messzylinder aus Borosilikatglas mit hoher Form, Klasse A > Kapazität: 100 ml