Learn More
Grant Instruments™ Linear-Schüttelbad
Grant kombiniert Qualität und Design mit Temperaturstabilität und Funktionen, die Sie von einem linearen Schüttelbad für Ihr Labor erwarten.
Marke:  Grant Instruments™ LSB12
2475.74 CHF gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15365802
  • 2916.95 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Explore more special offers
Add to basket
Description
Description
Grant kombiniert Qualität und Design mit Temperaturstabilität und Funktionen, die Sie von einem linearen Schüttelbad für Ihr Labor erwarten.
  • Umgebungstemperaturbereich+5 bis 99 °C
  • Stabilität: ±0.1 °C
  • Auswahl zwischen zwei Modellen – 12 und 18 Liter
  • Universaltablett und Polycarbonat-Deckel sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten
  • Umfangreiche Auswahl an Schütteltabletts
  • Ablasshahn zum bequemen Entleeren
  • Vom Anwender einstellbarer Übertemperaturalarm – schützt die Proben
  • Countdown-Timer mit akustischem Alarm – für präzise Reaktionszeiten (1 – 999 min)
  • Zwei programmierbare Voreinstellungen für Temperatur und Schüttelverhalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
12 L
Umgebungstemperatur +5 bis 99 °C
Universalschale, Ablasshahn und Polycarbonat-Deckel
Bis 200 U/min
±0,1 °C
60 bis 90 mm (Flüssigkeit min/max)
120/230 V
Linear
800 W (120/230)
Verstellbar
2
±0,1 °C
120/230 V
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Grant Instruments™ Linear-Schüttelbad > Fassungsvermögen: 12 l