Learn More
Hirschmann™ Messkolben der Klasse A mit Poly-Stopfen
Ermöglicht die genaue und sichere Messung und Handhabung von Flüssigkeiten im Labor. Hirschmann Instruments™ Messkolben der Klasse A mit Mehrzweckstopfen werden aus langlebigem DURAN™ Glasrohr gefertigt.
Marke: Hirschmann™ 2822197
Beschreibung
- Mit Polyethylenstopfen
- Mit bernsteinfarbener Graduierung
- Gemäß DIN EN ISO 1042
- Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
- Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenidentifikation
Spezifikation
Volumenaufnahme | |
Polyethylen | |
5000 ml | |
470 ± 5 mm | |
±1,2 ml | |
34/35 NS Standardschliff | |
Autoklavierbar | |
Nein | |
A |
DIN EN ISO 1042 | |
Braune Permanentmarkierungen mit silberner Diffusionsfarbe | |
Borosilikatglas 3.3 | |
Stopfen aus Polyethylen | |
1/Packung | |
±1,2 mL | |
Nein | |
Unsteril | |
Rund |