Learn More
Hirschmann™ Glasmesskolben mit Glasstopfen, braun
Ermöglicht die genaue und sichere Messung und Handhabung von Flüssigkeiten im Labor. Hirschmann Instruments™ Messkolben der Klasse A aus Braunglas werden aus langlebigem DURAN™ Glasrohr gefertigt.
Marke:  Hirschmann™ 2640294
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10761041
  • 136.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Mit NS-Schliff und hohlem, bernsteinfarbenem Glasstopfen
  • Gemäß DIN EN ISO 1042
  • Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
  • Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenidentifikation
Spezifikation
Spezifikation
DIN EN ISO 1042
Glas
2000 ml
370 mm
29/32 NS Standardschliff
Ja
Braun
Braun
Borosilikatglas, Duran Glas
±0,6 mL
±0.6 ml
A
Name des Produkts
Hirschmann™ Glasmesskolben mit Glasstopfen, braun > Fassungsvermögen:2.000 ml; Buchsenverbindung:29/32 NS Standardschliff