Learn More
BRAND™ Blaubrand™ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A
Die Konstruktion aus Borosilikatglas der Klasse A entspricht der Norm DIN EN ISO 1042. BRAND™ Blaubrand™ USP-Messkolben aus Borosilikatglas der Klasse A werden mit einem Stopfen aus Polypropylen sowie einem USP-Chargenzertifikat geliefert. Die DE-M-Markierung ermöglicht eine schnelle Volumenbestimmung.
Marke: BRAND™ 36954
89.52 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24375" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Hergestellt aus Borosilikatglas Klasse A.
- Konform mit Norm DIN EN ISO 1042.
- Stopfen aus Polypropylen.
- DE-M-Markierung für einfache Volumenüberprüfung.
- Kalibriert auf Volumenaufnahme. (TC, In)
- Mit USP-Chargenzertifikat. Individuelles USP-Zertifikat auf Anfrage erhältlich.
Spezifikation
Kalibriert auf Volumenaufnahme | |
Polypropylen | |
2000 ml | |
±0,50 mL | |
A |
DIN EN ISO 1042, USP-Chargenzertifikat, USP-Einzelzertifikat auf Anfrage | |
Klar | |
Borosilikatglas | |
1 Stück | |
29/32 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Videos
-
Brand BLAUBRAND
-
Brand BLAUBRAND (DE)
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
25Stunden
2Minuten
2Sekunden
46 -
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen