Learn More
BRAND™ Trichter aus Borosilikatglas
Aus Borosilikatglas. BRAND™ Trichter aus Borosilikatglas sind mit einem geschliffenen oder feuerpolierten Rand versehen. Der kurze Schaft gewährleistet eine optimale Filterung. Im Winkel von 60 °C.
Marke: BRAND™ 145505
5.12 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Hergestellt aus Borosilikatglas.
- Geschliffener oder feuerpolierter Oberrand.
- Kurzer Stiel für optimale Filtration.
- 60 °C.
Spezifikation
35 mm | |
Borosilikatglas | |
35 mm |
6 mm | |
60° |