Learn More
Cytiva Hochreine dNTPs
Verwendet für Amplifikation, Dideoxy-Sequenzierung, Markierung, Mutagenese, cDNA-Synthese und Expressions-Profilierung Hochreine dNTPs von Cytiva werden funktionell in langen PCR* getestet, um für die hochwertige Sequenzierung PCR-quantifiziert zu sein.
Marke: Cytiva 27-1880-04
Beschreibung
- Hohe Reinheit: >98 % Triphosphat, wie durch chromatographische Analyse und durch 31P-Kernspinresonanzspektroskopie (NMR) bestätigt
- Lieferung in fester Form, ebenso in Lösungen erhältlich
Spezifikation
Fest | |
-20 °C | |
250 mg |
dTTP | |
≥ 98 % Triphosphat | |
Amplifikation, Sanger-Sequenzierung, Markierung, Mutagenese, cDNA-Synthese und Expressions-Profiling |