Learn More
Fisherbrand™ Messkolben aus Borosilikatglas mit Stopfen, transparent, Klasse A
Hergestellt aus Borosilikatglas und entsprechend ISO 1042 und DIN 12664. Die Fisherbrand™ Messkolben aus durchsichtigem Borosilikatglas, Klasse A, mit Stopfen sind mit einer Messmarkierung versehen und mit einem austauschbaren Stopfen aus Polyethylen ausgestattet. Das Fisherbrand™ Batch Certificate of Compliance steht auf der Registerkarte Documentation zum Herunterladen zur Verfügung.
Marke: Fisherbrand™ FB50161
66.84 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Hergestellt aus Borosilikatglas und entspricht ISO 1042 und DIN 12664. Die Fisherbrand™ Messkolben aus durchsichtigem Borosilikatglas, Klasse A, mit Stopfen sind mit einer Messmarkierung versehen und mit einem austauschbaren Stopfen aus Polyethylen ausgestattet. Das Fisherbrand™ Batch Certificate of Compliance steht auf der Registerkarte Documentation zum Herunterladen zur Verfügung.
- Herstellt aus Borosilikatglas und konform mit den Normen ISO 1042 und DIN 12664.
- Mit einer Graduierungsmarkierung und austauschbarem Stopfen aus Polyethylen.
- Die Beschreibung auf jedem Kolben beinhalten die Bestätigung der Einhaltung internationaler Normen sowie ein individuelles Nachbestellkennzeichen.
- Die Fisherbrand „Chargen-Konformitätsbescheinigung“ kann für dieses Produkt im Reiter „Dokumentation“ heruntergeladen werden
Spezifikation
ISO 1042, DIN 12664 | |
Klar | |
Borosilikatglas | |
±0.6 ml | |
A |
Polyethylen | |
2000 ml | |
370 mm | |
Ja | |
29/32 |
Videos
-
Fisherbrand - POTM - June EN
-
Fisherbrand - POTM - June FR
-
Fisherbrand - POTM - June DE
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
53Stunden
23Minuten
48Sekunden
34 -
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Tage
67Stunden
23Minuten
48Sekunden
34Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%