Learn More
Gibco™ Sf-900™ II SFM
Optimiert für Wachstum und Erhaltung von Spodoptera frugiperda (Sf-9 und Sf-21) Zellen
Marke: Gibco™ 10902088
220.50 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Sf-900 II SFM ist ein serumfreies, proteinfreies Medium für die Großserienproduktion rekombinanter Proteine, die mit dem Baculovirus-Expression-Vektorsystem (BEVS) exprimiert werden. Dieses Medium ist für Suspensions- und Monolayer-Kulturmethoden geeignet und unterstützt das Wachstum von Lepidopteran-Zelllinien.
- Überragendes langfristiges und hochdichtes Wachstum
- Optimiert für die Produktion rekombinanter Proteine
- Serum-freie, Protein-freie und gebrauchsfertige Formulierung
- Skalierbar in Bioreaktoren
Bioproduktion, Zellkultur, Insektenzellkultur, Sf9- und Sf21-Zellkultur, Virusimpfstoffproduktion
Spezifikation
Lagerbedingungen: 2 °C bis 8 °C. Vor Licht schützen Versandbedingungen: Raumtemperatur Haltbarkeit: 12 Monate ab Herstellungsdatum |
|
Insektenzelle | |
Flüssig | |
Serumfrei | |
Gibco™, Sf-900™ | |
Raumtemperatur |
Sf21, Sf9 | |
Protein-frei, Serum-frei, Serum-frei | |
Serumfreies Medium (SFM) für Insektenzellen | |
Glutamin | |
1.000 mL | |
S. frugiperda, Spodoptera frugiperda |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
3003296 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 10902088,10902187,10902179,10902161,10902096 |
3054135 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 10902088,10902187,10902179,10902161,10902096 |
2812761 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 10902088,10902187,10902179,10902161,10902096 |
2537594 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 10902088,10902187,10902179,10902161,10902096 |
2523796 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 10902088,10902187,10902179,10902161,10902096 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Wachsen Sie Ihre Entdeckung
Verlieben Sie sich in große ErsparnisseAktionscode: 24107Gültig bis zum: 2025-03-28
-
Mehrere Hersteller
Mehr Entdeckung, weniger Kosten
Jetzt verlängert - Angebot endet am 28. MärzAktionscode: 24111Gültig bis zum: 2025-03-28
Neues Angebot Jetzt sparen