Learn More
Gibco™ Sf9 cells in Sf-900™ II SFM
Für die Isolierung und Propagierung rekombinanter baculoviraler Bestände und rekombinanter Proteine
Marke:  Gibco™ 11496015
1001.38 CHF gültig bis 2025-06-27
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10500343
  • 1502.00 CHF / 1 Stück
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Dieses Produkt enthält Dimethylsulfoxid (DMSO), einen gefährlichen Stoff. Lesen Sie das Material-Sicherheitsdatenblatt vor der Handhabung.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Beschreibung
Gibco Sf9-Zellen werden an die serumfreie Suspensionskultur in Gibco Sf-900 II SFM angepasst.
  • Expression von rekombinanten Proteinen in einer Vielzahl von Expressionssystemen
  • Gutes Wachstum in Adhärent- oder in Suspensionskulturen
  • Kleine, normale Größe, die sogar Monoschichten und Plaques erzeugt
  • Dokumentierte Abstammung von einer Masterzellbank mit niedriger Zellpassage
  • Wirkungs- und Qualitätskontrolle
Baculovirus-Produktion und -Titration, Bioproduktion, Zellkulturen, Insektenzellkulturen, Insekten-Expression, Insekten-Expressionszelllinien, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Sf9- und Sf21-Zellkulturen, Virusimpfstoff-Produktion
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 x 1,5 ml (1,0 x 107 Zellen/ml)
Lagerbedingungen: Flüssigstickstoff (Dampfphase)
Insektenzelle
S. frugiperda
Insektenzellen
Trockeneis
Sf9
Flüssig
SF-900 II SFM (Serumfreie Medien)
1.5 mL
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2986779 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number11496015
Chargennummer2496018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number11496015
Chargennummer2566577 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number11496015
Chargennummer2664990 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number11496015
Chargennummer2817181 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number11496015
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Exklusive Ersparnis, zeitlich begrenztes Angebot.
    Aktionscode: 24112
    Gültig bis zum2025-06-27
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Sf9 cells in Sf-900™ II SFM > 1,5 ml