Learn More
Gibco™ Sf-900™ II SFM
GREENER_CHOICE
Optimiert für Wachstum und Erhaltung von Spodoptera frugiperda (Sf-9 und Sf-21) Zellen
Marke:  Gibco™ 10902096
126.90 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11560366
  • 143.00 CHF / 500 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Sf-900 II SFM ist ein serumfreies, proteinfreies Medium für die Großserienproduktion rekombinanter Proteine, die mit dem Baculovirus-Expression-Vektorsystem (BEVS) exprimiert werden. Dieses Medium ist für Suspensions- und Monolayer-Kulturmethoden geeignet und unterstützt das Wachstum von Lepidopteran-Zelllinien.
  • Überragendes langfristiges und hochdichtes Wachstum
  • Optimiert für die Produktion rekombinanter Proteine
  • Serum-freie, Protein-freie und gebrauchsfertige Formulierung
  • Skalierbar in Bioreaktoren
Bioproduktion, Zellkultur, Insektenzellkultur, Sf9- und Sf21-Zellkultur, Virusimpfstoffproduktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Lagerbedingungen: 2 °C bis 8 °C. Vor Licht schützen
Versandbedingungen: Raumtemperatur
Haltbarkeit: 12 Monate ab Herstellungsdatum
Insektenzelle
Flüssig
Serumfrei
Gibco™, Sf-900™
Raumtemperatur
Sf21, Sf9
Protein-frei, Serum-frei, Serum-frei
Serumfreies Medium (SFM) für Insektenzellen
Glutamin
500 mL
S. frugiperda, Spodoptera frugiperda
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Gibco™ Sf-900™ II SFM > 500 ml