Learn More
Gibco™ Schneider's Drosophila-Medium
GREENER_CHOICE
Modifiziert mit L-Glutamin und Natriumbikarbonat
Marke:  Gibco™ 21720024
118.00 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11590576
  • 177.00 CHF / 500 Milliliter
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Beschreibung
Schneider's Drosophila Medium wurde ursprünglich für das Wachstum von S2-Zellen der Taufliege Drosophila melanogaser entwickelt. Schneider's Drosophila Medium kann zudem für Kulturen mit anderen Dipteran-Zelllinien verwendet werden. Dieses Medium eignet sich für transiente oder stabile Transfektionen sowie eine Massenherstellung von Proteinen in S2-Zellen.
Zusammensetzung
  • Enthält einzigartige Komponenten, die für S2-Zellkulturen erforderlich sind, einschließlich Apfelsäure, Fumarsäure, α-Ketoglutarsäure, Bernsteinsäure und Trehalosezucker.
  • Wird vor der Verwendung häufig mit 10 % fötalem Kälberserum (FKS) ergänzt
  • Erfordert Umgebungs-CO2 zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts.
Zellkultur, Drosophila S2-Zellkultur, Insektenzellkultur
Compliance
Gibco Schneider's Drosophila Medium wird in einer cGMP-konformen Einrichtung in Paisley, Schottland, Großbritannien, hergestellt, die von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert ist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
S2 (Schneider 2)
Flüssig
Glutamin
Gibco™
Raumtemperatur
Insektenzelle
Schneider's Drosophila-Medium
Keine HEPES, Kein Phenolrot, Ohne Natriumpyruvat
500 mL
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C. Vor Licht schützen
Versandbedingungen: Haltbarkeit bei
Raumtemperatur: 12 Monate ab Herstellungsdatum
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2578375 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number21720024
Chargennummer2579422 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number21720024
Chargennummer2703048 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number21720024
Chargennummer2731511 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number21720024
Chargennummer2798137 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number21720024
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die Krebsforschung
    Aktionscode24147
    Gültig bis zum2025-07-31
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
  • Invitrogen , ABI Applied Biosystems , Thermo Scientific , Affymetrix eBioscience
    Exklusive Einsparungen für den Erfolg Ihrer Forschung.
    Aktionscode: 24108
    Gültig bis zum2025-06-27
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
  • Mehrere Hersteller
    Exklusive Ersparnis, zeitlich begrenztes Angebot.
    Aktionscode: 24112
    Gültig bis zum2025-06-20
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Schneider's Drosophila-Medium > 500 ml