Learn More
GPE Scientific™ J Youngs NMR-Ventil mit angebrachtem Rohr
GPE Scientific™ J Young NMR-Ventil mit angesetztem Röhrchen ermöglicht die Handhabung Ihrer NMR-Probe ohne Flammenversiegelung Ihrer Röhrchen.
Marke:  GPE Scientific™ S-5-200-JY-7-YELLOW
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15854874
  • 110.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Handhaben Sie Ihre NMR-Probe, ohne Ihre Röhrchen mit einer Flamme zu verschließen.
  • Teflon-beschichteter O-Ring verhindert Materialinkompatibilitäten.
  • Die völlig fettfreie Teflonbaugruppe ermöglicht eine einfache Handhabung und Demontage des Rohres zur Reinigung.
  • Mit Innengelenk zur schnellen Befestigung an Ihrem Vakuumgestell.
  • Gelber Kolben
  • Unterdruck/Hochvakuum.
  • Lecktest bis 10 - 9 mbar Liter/Sek.
  • Interner positiver Druck 5 bar, 72 psi
Spezifikation
Spezifikation
200 MHz
5 mm-NMR-Röhrchen
7 Zoll
Name des Produkts
GPE Scientific™ J Youngs NMR-Ventil mit angebrachtem Rohr > 200 MHz, 7 Zoll