Learn More
Gibco™ Express Five™ SFM
Optimiert für maximales Zellwachstum und rekombinante Genexpression
Marke: Gibco™ 10486025
270.90 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
208.67 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Express FiveSFM ist ein Protein- und Serum-freies Medium, das speziell für die Langzeitkultivierung von High Five (BTI-TN-5B1-4) Zellen in Suspension entwickelt wurde. Diese werden in Baculovirus-Expressionsvektorsystemen (BEVS) verwendet. Dieses Medium erfordert vor der Verwendung die Zugabe von 16 mM L-Glutamin.
- Überragendes langfristiges Wachstum von High Five Zellen in Suspensionslösung
- Protein- und Serum-freie Rezeptur
- Optimiert für die Produktion rekombinanter Proteine
- Skalierbar im CelliGen™ Bioreaktor und WAVE Bioreactor™ System
Zellkultur, High Five™ Zellkultur, Insektenzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Compliance
Gibco Express FiveSFM wird in einer cGMP-konformen Einrichtung in Grand Island, New York, hergestellt. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller medizinischer Geräte zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
Spezifikation
High Five™ | |
Protein-frei, Serum-frei, Serum-frei | |
Serumfreies Medium (SFM) für Insektenzellen | |
Kein Glutamin | |
1000 mL | |
Lagerbedingungen: 2 – 8 °C. Vor Licht schützen Versandbedingungen: Raumtemperatur Haltbarkeit: 18 Monate ab Herstellungsdatum |
Insektenzelle | |
Flüssig | |
Serumfrei | |
Express Five™, Gibco™ | |
Raumtemperatur |