Learn More
Gibco™ Neurobasal™ Plus Medium
GREENER_CHOICE
Marke:  Gibco™ A3582901
75.33 CHF gültig bis 2025-03-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15846152
  • 113.00 CHF / 500 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Beschreibung
Das neuronale Basalmedium Neurobasal Plus weist bei Verwendung mit B-27 Plus Supplement die höchsten In-vitro-Überlebensraten bei primären von Mensch- und Nagetierstammzellen stammenden Neuronen auf. Neurobasal Plus Medium verfügt über eine optimierte Formulierung, einen verbesserten Fertigungsprozess und eine strengere Qualitätskontrolle von Rohstoffen und Endprodukten. Diese Verbesserungen ermöglichen im Vergleich zu anderen neuronalen Zellkultur-Mediensystemen die derzeit höchste Überlebensrate neuronaler Zellen sowie eine verbesserte elektrophysiologische Aktivität funktionelle Reife.
Neurobasal Plus Medium bietet in Kombination mit B-27 Plus Supplement:
  • Mindestens 50 % höhere Überlebensrate der primären Rattenneuronen im Vergleich zum klassischen Neurobasal Medium und B-27 Supplement
  • Höchste Überlebensrate von Neuronen aus primären Ratten-, Mäusen- und Humanstammzellen im Vergleich zu anderen handelsüblichen neuronalen Mediensystemen ohne Serum
  • Verbesserte elektrophysiologische Aktivität und Reife— einheitlichere, stabilere und synchronisierte Spontanaktivität bei primären Nagetierneuronen nach 10 Tagen im Vergleich zum BrainPhys™ Neuronenmedium
  • Beschleunigt den Neuritauswuchs, und steigert die Anzahl der synaptisch positiven Puncta
Neurobasal Plus Medium ist als 500 ml-Basalmedium erhältlich und kann andere neuronale Zellkulturmedien wie das klassische Neurobasal Medium nahtlos ersetzen. Das B-27 Plus Kultursystem für Neuronen, bestehend aus B-27 Plus Supplement und Neurobasal Plus Medium kann auch käuflich erworben werden und ist eine praktische und hochwertige Komplettlösung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Im Kühlschrank (2–8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen.
serumfrei
Flüssig
Phenolrot
500 mL
Endotoxin, Leistung, Sterilität, Osmolalität, pH
Nervenzellen
Neuronale Zellkultur
Neurobasal Medium
Neurobasal™
Umgebungstemperatur
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2458475 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA3582901
Chargennummer2323681 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA3582901
Chargennummer2537248 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA3582901
Chargennummer2827301 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberA3582901
Chargennummer2875284 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberA3582901
Name des Produkts
Gibco™ Neurobasal™ Plus Medium > 500 ml