Learn More
Gibco™ Poly-D-Lysin
Poly-D-Lysin ist eine extrazelluläre Matrix, die die neurale Zelladhäsion an gewebekulturbehandelten Kunststoff- und Glasoberflächen erleichtert. Bei Verwendung auf Nunc-Kunststoffen mit B-27 Plus Supplement oder dem B-27 Plus Neuronalen Kultursystem behält Poly-D-Lysin die Zellviabilität und die normalen Wachstumsmerkmale bei mehreren neuronalen Zelltypen bei.
Marke: Gibco™ A3890401
93.33 CHF gültig bis 2025-03-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Poly-D-Lysin ist eine chemisch synthetisierte extrazelluläre Matrix, die die Zelladhäsion an gewebekulturbehandelten Oberflächen aus Kunststoff und Glas erleichtert. Poly-D-Lysin enthält Polymere mit einem Molekulargewicht zwischen 50.000 und 150.000 Dalton, wodurch dieses Produkt ideal für neuronale Kulturanwendungen ist. Dieses gebrauchsfertige Produkt wird als Flüssigkeit mit einer Konzentration von 0,1 mg/ml geliefert. Bei der Verwendung auf Nunc Zellkulturkunststoffen mit B-27 Supplement oder dem B-27 Plus Neuronalen Kultursystem wurde nachgewiesen, dass Poly-D-Lysin der Erhaltung der Zellviabilität und der normalen Wachstumseigenschaften bei mehreren neuronalen Zelltypen dient. Zu den wichtigsten Leistungsmerkmalen zählen:
- Synthetisch und ohne Stoffe tierischen Ursprungs
- Steril gefiltert für Zellkulturanwendungen
- Validiert mit B-27 Supplement und B-27 Plus Neuronalem Kultursystem bei Verwendung mit Nunc Kunststoff- und Glasbodenschalen
Spezifikation
Im Kühlschrank lagern (2–8 °C). | |
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs | |
Säugetierzellkultur | |
extrazelluläre Matrix, Extrazellularmatrix | |
Gibco™ | |
100 mL | |
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, synthetisch |
Säugetierzellen | |
0,1 mg/mL | |
Flüssig | |
Steril | |
Zellkulturqualität | |
Zugelassen für den Versand auf Nasseis |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Wachsen Sie Ihre Entdeckung
Verlieben Sie sich in große ErsparnisseAktionscode: 24107Gültig bis zum: 2025-03-28
-
Mehrere Hersteller
Mehr Entdeckung, weniger Kosten
Sparen Sie bei Tausenden von ausgewählten Produkten.Aktionscode: 24111Gültig bis zum: 2025-03-21
Neues Angebot Jetzt sparen