Learn More
Gibco™ Laminin Mouse Protein, Natural
Laminin Mouse Protein, Natural
Marke:  Gibco™ 23017015
398.64 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10267092
  • 467.00 CHF / 1 Milligramm
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Laminin is the major glycoprotein component of basement membranes, and has a molecular weight of 850,000 daltons. This preparation of mouse Laminin was isolated from the Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) sarcoma and is supplied at a concentration of 0.5-2.0 mg⁄ml.
Key functions include:
  • Modulation of cell attachment, cell spreading, cell growth and motility
  • Binding to itself and other matrix compounds
  • Promotion of epithelial differentiation
  • Modification of leukocyte function
  • Stimulation of neurite outgrowth
    Supplied: 1 mg in 50 mM Tris-HCL (pH 7.4), 0.15 M NaCl
    Performance qualification (cell attachment): Half-maximal cell attachment of MG63 cells at 37°C: ≤ 20 ug⁄ml
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Cell Culture
    Laminin
    Store in ultra-cold freezer (-68 to -85°C) and protect from light.
    Liquid
    Extracellular Matrix & Cell Adhesion, Stem Cell Research
    1 mg
    Mouse
    Dry Ice
    Laminin
    Dokumentation
    One moment while we fetch your results.
    Zertifikate
    Zertifikate
    Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
    5 Ergebnisse gefunden
    Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
    Chargennummer3063167 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number23017015
    Chargennummer2964769 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/12/2024 Catalog Number23017015
    Chargennummer3047783 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/11/2024 Catalog Number23017015
    Chargennummer3042837 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/11/2024 Catalog Number23017015
    Chargennummer3082246 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/11/2024 Catalog Number23017015
    Aktionen
    Aktionen
    • Mehrere Hersteller
      Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
      Aktionscode: 24156
      Gültig bis zum2025-06-30
      Top-Angebot
      *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
      Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Gibco™ Laminin Mouse Protein, Natural > 1mg