Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ wasser-/stoßfeste Stoppuhren
In wasser-/stoßfester oder wasser-/stoßbeständiger Ausführung lieferbar
Marke:  Fisherbrand™ 90010-29
55.19 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11755833
  • 63.60 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Silberoxid-Knopfbatterie, zwei Jahre, robustes ABS-Kunststoffgehäuse, Schlüsselband, Anleitung
Beschreibung
Beschreibung
In wasser-/stoßfester oder wasser-/stoßbeständiger Ausführung erhältlich. Fisher Scientific™ Traceable™ Wasser-/stoßfeste Stoppuhren mit sekundengenauer Anzeige der Uhrzeit (im AM/PM-Format) zeigen Datum und Wochentag an und eignen sich hervorragend für Labor oder Produktion.
Beide Modelle haben eine Zeitbegrenzung von 24 Stunden. Zeitmessung einzelner Aktionen, Pausenfunktion, kumulative Zwischenzeiten und kontinuierliche Zeitmessung. In den ersten 30 Minuten erfolgt die Zeitmessung in Schritten zu 0.01 Sekunden. Anschließend läuft die Uhr in 1-Sekundenschritten weiter, bis sie 23 Stunden, 59 Minuten und 59 Sekunden erreicht.
  • Tageszeitalarm
  • Die Zahlen haben eine Höhe von 0.375 in.
  • Strapazierfähiges Gehäuse aus ABS-Kunststoff mit O-Ring-Dichtung
  • Das Modell 06-662-56 ist wasserdicht bis zu einem Druck von drei Atmosphären
  • Die Genauigkeit beträgt 0.01 %
  • Abmessungen: (L x B x H) 2.12 × 2.75 × 0.5 in. (5.4 × 6 × 1.3 cm)
  • Nettogewicht: 1 oz. (28 g)
Certifications
Die Traceable® Bescheinigung mit individueller Seriennummer wird durch ein A2LA™-akkreditiertes und nach ISO 17025 zertifiziertes Kalibrierlabor erstellt. Sie bestätigt zugleich die Rückverfolgbarkeit nach NIST™-Normen.
Spezifikation
Spezifikation
Wasserdichte und stoßfeste Stoppuhr
Uhrzeit
0,01 Sekunden
Wasserfest bis zu drei Atmosphären
2,12 in.
2,37 in.
0,5 in.
1.3 cm
1 oz.
Silberoxidbatterie mit 2 Jahren Betriebsdauer, langlebiges Gehäuse aus ABS-Kunststoff, Trageband, Anleitung
ISO 17025, A2LA, NIST
24 h
0.01 %
LCD
5.4 x 6 x 1.3 cm
5.4 cm
6 cm
0,375 in.
0,95 cm
0,028 kg
Ideal für den Einsatz in Laboren und Anlagen
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    2
    Stunden
    1
    Minuten
    56
    Sekunden
    26
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Traceable™ wasser-/stoßfeste Stoppuhren > Wasserdicht/stoßfest; wasserdicht bis zu drei Atmosphären