Learn More
Azlon™ Ampullenöffner
Sicheres Öffnen von Glasampullen mit einfacher und sicherer Entsorgung des Glasbruchs. Azlon™ Ampullenöffner sind in verschiedenen Größen erhältlich.
Marke: Azlon AWY700
693.49 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Sicheres und einfaches Aufbrechen von Glasampullen
- Die abgebrochene Ampullenspitze wird zur sicheren Entsorgung aufbewahrt
- Lieferbar für alle gängigen Größen von Glasampullen
Spezifikation
Naturfarben | |
Ampullenöffner | |
HDPE | |
1 - 4 ml-Ampulle |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14
Neues Angebot Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Azlon™ Ampullenöffner > Fassungsvermögen:1 bis 4 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur