Learn More
Thermo Scientific™ VLP120 Ölvakuumpumpe
Die Thermo Scientific VLP120 Ölvakuumpumpe kann zur maximalen Rückgewinnung der gelösten Substanzen mit allen SpeedVac-Konzentrations- und Gefriertrocknungssystemen eingesetzt werden.
Marke:  Thermo Scientific™ VLP80-230
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10041442
  • 5386.80 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die Thermo Scientific VLP120 Ölvakuumpumpe kann zur maximalen Rückgewinnung der gelösten Substanzen mit allen SpeedVac-Konzentrations- und Gefriertrocknungssystemen eingesetzt werden.
Eigenschaften:
  • Die Gasballaststeuerung mit drei Positionen optimiert die Pumpenleistung für alle Anwendungen
  • Das große, seitliche Schauglas ermöglicht auf einen Blick die komfortable Überprüfung des Ölstands
Zum Lieferumfang aller Drehschieber-Ölpumpen gehört standardmäßig:
  • Öldampfabscheider (OME190)
  • Zwei Ölfilter (MF190)
  • Schnellwechselkit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
VLP80; 230 V 50 Hz
76 l/min (bei 60 Hz); 62 l/min (bei 50Hz)
0,7 L
12,7 OD
160 mm
230 mm
420 mm
22 kg
230 V
Tiefvakuumölpumpe
Vakuumkonzentrator
1,5 mtorr/1,95 x 10³ mbar
6 in.
9 in.
17 in.
48 lb.
230 V / 50 Hz
50 Hz
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ VLP120 Ölvakuumpumpe >