Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Kaleidoscope Stoppuhren
Digitale Stoppuhren in sechs lichtdurchlässigen Farben — mit Farbcodierung für bestimmte Untersuchungen oder Geräte. Fisher Scientific Traceable Kaleidoscope Stoppuhren zeigen die Uhrzeit in Stunden, Minuten und Sekunden und im Format AM/PM sowie das Datum und den Wochentag an.
Marke:  Fisherbrand™ 90024-11
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11536893
  • 30.20 CHF / 3 Stück
Verfügbar ab: 24-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Batterie mit 2 Jahren Betriebsdauer mit Always-on-Funktionalität, Sicherheitsband und Schlüsselanhänger mit Karabinerhaken
Beschreibung
Beschreibung
Digitale Stoppuhren in sechs verschiedenen durchscheinenden Farben — Farbcodierung für Zuordnung zu einem bestimmten Test oder zu einem bestimmten Gerät. Die Fisherbrand Traceable Kaleidoskop-Stoppuhr zeigt die Tageszeit in Stunde, Minute und Sekunde, AM/PM, Datum und Wochentag an.
  • Zeitschaltuhrbereich: 24 Stunden mit Auflösung von 0.01 Sekunde für die ersten 30 Minuten, danach von 1 Sekunde, Genauigkeit von 0.01 %
  • Einzelaktion, Time-Out, kumulative Split-Funktion und kontinuierliche Zeitmessung
  • Uhrzeitalarm
  • Tastgefühl, hörbares “Klicken” bietet eine positive Aktion
  • LCD-Ziffern 0.64 cm (0.25 in.) hoch
  • Abmessungen: 5.1 × 5.7 × 1.3 cm (L x B x H 2 × 2.25 × 0.5 in.)
  • Gewicht: 1 oz. (28.4 g)
Certifications
Traceable Zertifikat mit individueller Seriennummer wird durch ein Kalibrierlabor (akkreditiert durch A2LA™ und zertifiziert nach ISO 17025) zur Bestätigung der Rückführbarkeit auf NIST™-Standards bereitgestellt.
Spezifikation
Spezifikation
Digitale Stoppuhr
0.0001
LCD
5.1 x 5.7 x 5.7 cm (2 x 2.24 x 2.24 in.)
5.1 cm
5.7 cm
0,25 in
0.64 cm
0,028 kg
Einfache Zeitnahme, Pausenfunktion, Summe der Zwischenzeiten und kontinuierliche Zeiterfassung, Alarmfunktion, angenehmes Tastgefühl, “Klick” zur Bestätigung der Tasteneingabe
24 h
0,01 Sekunden
Pflaumenviolett
2 in.
2,24 in.
2,24 in.
5.7 cm
1 oz.
Batterie mit 2 Jahren Betriebsdauer mit “Always-on”-Funktionalität, Sicherheitsband und Schlüsselanhänger mit Karabinerhaken
ISO 17025, A2LA, NIST