Learn More
Kimberly-Clark™ Aquarius™ Hand Cleanser Dispenser
The easy clean, wall mounted Aquarius™ Hand Cleanser Dispenser is designed to deliver just the right amount of product needed every time, reducing usage and minimising waste.
Marke:  Kimberly-Clark™ 6955
25.45 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16692812
  • 53.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Weißer Flüssigseife Spender mit Hochglanzfinish in schlanker, moderner Optik
  • Der Schaumseifespender ist leicht zu reinigen – keinerlei Schmutz- oder Staubfallen.
  • Hohe Kapazität, leicht zu entriegeln und zu befüllen. Wartungsfreundliches Kimberly Clark Spender Design für Kosteneinsparungen auch in Bereichen mit hohem Verbrauch
  • Dieser Seifenspender (Wandmontage) ist kombinierbar mit den folgenden Kimcare™ Seifenkassetten: (Art.-Nr. 6334 und 6341)Kleenex™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Manueller Spender
9.3 in.
4.5 in.
9.7 in.
Seifenkassette
Wall or Surface Mount
Hinged Lid with Front Opening
1 l
Weiß
23.7 cm
11.5 cm
24.7 cm
Plastic
1
33.8 oz.
Name des Produkts
Kimberly-Clark™ Aquarius™ Hand Cleanser Dispenser > Farbe: Weiß