Learn More
Swann-Morton™ Sterile Skalpellklinge aus Carbonstahl
Praktisch für zahlreiche Anwenderumgebungen: auf der Station, in der Notfall- oder Traumaabteilung oder sogar im Außeneinsatz von Sanitätern. Swann Morton™ Chirurgische Skalpellklingen aus Carbonstahl werden in einzelnen Aufreißverpackungen geliefert.
Marke:  Swann-Morton™ 0211
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11708373
  • 96.30 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Carbonstahl gemäß BS EN 27740
  • Steril
Spezifikation
Spezifikation
Karbonstahl
Wird für lange Schnitte in der allgemeinen Chirurgie und für Autopsieverfahren verwendet
Die Nr. 24 passt für Griffe Nr. 4, Nr. 4L, Nr. 4 graduiert und Nr. 6B.
CE-konform gemäß 93/42/EG
Skalpellklinge
Nr. 24
Steril
10/Packung
Name des Produkts
Swann-Morton™ Sterile Skalpellklinge aus Carbonstahl > Passend für Modell: Nr. 24