Learn More
Fisherbrand™ Porzellantiegel mit hoher Form
Temperaturbeständig bis 1150 °C (2102 °F)
Marke:  Fisherbrand™ FB965A
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13459699
  • 27.60 CHF / 6 Stück
Verfügbar ab: 10-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Warnung: Die Aufwärm- und Abkühlgeschwindigkeit darf 200 °C pro Stunde nicht überschreiten. Die maximale Betriebstemperatur beträgt 1100 °C
Beschreibung
Beschreibung
Beständig gegen Temperaturen bis 1150 °C (2102 °F)
  • Innen und außen lasiert, außer der Boden von außen und der Rand
Bestellinformation
Abdeckungen sind separat lieferbar
Spezifikation
Spezifikation
Porzellan
1150°C
4 g
15mm
Tiegel
Glasiert
1.5 mm
1.3mL
15mm
Name des Produkts
Fisherbrand™ Porzellantiegel mit hoher Form > 15 x 15 x 1,5 mm; 4 g; Gewicht des Gehäuses: 1,4kg; Kapazität: 1.3mL