Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ 24-Stunden-Stoppuhren
Digitales Handgerät
Marke:  Fisherbrand™ 90024-05
10.54 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11765833
  • 12.25 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Digitales Handgerät für allgemeine Anwendungen. Fisherbrand™ Traceable 24 Stunden-Stoppuhren bieten die Zeitmessung einmaliger Aktionen, Time-out, kontinuierliche Zeitmessung und kumulative Split-Funktionen.
  • Auflösung: 1 Sekunde
  • Uhr zeigt die Uhrzeit mit Sekunde, AM/PM, Datum und Wochentag an
  • Robustes ABS-Kunststoffgehäuse
Certifications
Mit Zertifikat zum Nachweis der Rückverfolgbarkeit von Geräten nach Standards des National Institute of Standards and Technology (NIST™). Kalibriert durch ein A2LA™-akkreditiertes ISO 17025-Kalibrierlabor.
Spezifikation
Spezifikation
Digitale Stoppuhr
Audible
0,01 Sekunden
ABS-Kunststoff
1,57 cm
0,63 cm
5,3 cm
0,024 kg
Ideal für den Einsatz in Laboren und Anlagen
24 h
0,01 %
LCD
0,62 in.
0,25 in
2,12 in.
0,87 oz.
1-Jahre-Silberoxidbatterie, ABS-Kunststoffgehäuse und Trageband
ISO 17025, A2LA, NIST
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Traceable™ 24-Stunden-Stoppuhren > Abmessungen: Durchmesser 2,125 in. x 0,625 in. Länge