Learn More
Thermo Scientific™ Finntip™ Pipettenspitzen
Sorgen Sie für genaues und präzises Pipettieren. Diese Spitzen wurden mit unserer ganzen Erfahrung bei der Handhabung von Flüssigkeiten entwickelt und haben glatte, hydrophobe Oberflächen, die Flüssigkeitsretention verhindern.
Marke: Thermo Scientific™ 9400220
Beschreibung
Gewährleisten genaues, präzises Pipettieren. Thermo Scientific™ Finntip™ Pipettenspitzen werden aus hochwertigen Materialien mit neuesten Spritzgussverfahren hergestellt. Bei der Entwicklung der Finntip Pipettenspitzen ist unser ganzes umfassendes Know-how im Liquid-Handling-Bereich mit eingeflossen. Dank unserer modernen automatisierten Produktionsmöglichkeiten sowie unserer Erfahrung sind wir in der Lage, Spitzen mit einer besonders gleichmäßigen glatten und hydrophoben Innen- und Außenoberfläche herzustellen, um Flüssigkeitsretention zu vermeiden.
Eigenschaften:
- Glatte und gleichmäßige Innenfläche verhindert Flüssigkeitsretention
- Volumenbereich von 0,2 μl bis 10 ml
- Steril oder unsteril erhältlich
- Verschiedene Verpackungsoptionen: Gestelle, Beutel, Boxen, lose Massenverpackung und Nachfüllpackungen
- Farbcodierte Gestelle, passend zur kompatiblen Finnpipette
- Farbcodierung nur bei den Verpackungsoptionen Gestell und Nachfüllpackung
Hinweis:
Hergestellt gemäß ISO 9001, ISO 14001 und ISO 13485 (CE/IVD-Zeichen).
Begrenzter Garantiezeitraum: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.
Spezifikation
Finntip 250 Universal, 0.5 – 250 μl, 5.2 cm, gelb | |
Ungefiltert | |
Gelb | |
2 in. | |
ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485 | |
Universelle Passform | |
Thermo Scientific™ Finnpipette™ 250 |
250 μl | |
Unsteril | |
Finntip 250 Universal | |
5.2 cm | |
Großpackung | |
20,000 tips | |
Finntip |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
21285B0 | Konformitätsbescheinigung | 14/11/2022 | 9400220 |
22001B0 | Konformitätsbescheinigung | 14/11/2022 | 9400220 |
21364B0 | Konformitätsbescheinigung | 14/11/2022 | 9400220 |
21270B0 | Konformitätsbescheinigung | 14/11/2022 | 9400220 |
21265P0 | Konformitätsbescheinigung | 14/11/2022 | 9400220 |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß unseren Garantiebestimmungen und -ausschlüsse, die Bestandteil unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind, gewähren wir für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab Datum des Versandtages. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.