Learn More
BRAND™ Dichtungsring für Exsikkator
Bietet Versiegelung für Exsikkator-Anwendungen.
Marke:  BRAND™ 65822
20.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10017780
  • 21.32 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 01-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • CR-Konstruktion
  • Zur Verwendung mit Exsikkatoren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1
Nenngröße < 200 mm
Für Exsikkatoren
Dichtungsring für Exsikkator
Chloroprengummi
Name des Produkts
BRAND™ Dichtungsring für Exsikkator > Artikelbeschreibung: Nenngröße 200 mm