Learn More
Applied Biosystems™ QuantStudio 3 Paket
Mit der bewährten OptiFlex™ Technologie und drei unabhängigen Veriflex™ Temperaturzonen sorgt das QuantStudio™ 3 System für eine verbesserte Datengenauigkeit und -empfindlichkeit für eine breite Palette genomischer Anwendungen.
Marke:  Applied Biosystems™ A29217
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15741198
  • 47560.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Vereinfachte Gerätesoftware mit interaktivem Touchscreen für höhere Anwenderfreundlichkeit
  • Bewährte OptiFlex™ Technologie (4 gekoppelte Kanäle mit weißer LED) für zuverlässige Ergebnisse
  • Die sichere cloudbasierte Softwareoption sorgt für verbesserte Zugänglichkeit und Speicheroptionen
  • Die Funktionen Benutzerkontenverwaltung, gesperrte Arbeitsabläufe und Pause bieten eine bessere Kontrolle der Experimente
  • Mit den Formaten 96 Well 0.2 ml bzw. 96 Well 0.1 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0,25 °C
0,4 °C
Touchscreen
27 cm
50 cm
QuantStudio 3
Strahlend weiße LED
0,2 ml
4 gekoppelte Filter
96-Well
Kein PC
96
40 cm
1 Jahr Herstellergarantie + 1 Jahre Depot-Reparaturservice mit Leihgerät
4°bis 99,9 °C
0,2 ml Block: 6,5 °C/Sek.
450 bis 600 nm/500 bis 640 nm
Bis zu 4 Ziele
FAM/SYBR Green, VIC/JOE/HEX/TET, ABY/NED/TAMRA/Cy™ 3, JUN, ROX/ Texas Red
Videos
  • Play Video
    Play
    Mute
    Current Time 0:00
    /
    Duration Time 0:00
    Loaded: 0%
    Progress: 0%
    Stream TypeLIVE
    Remaining Time -0:00
    Fullscreen
    Share
    Close
    Share Video:
    Applied BioSystems Quant Studio 3-5 - Data Analysis
  • Play Video
    Play
    Mute
    Current Time 0:00
    /
    Duration Time 0:00
    Loaded: 0%
    Progress: 0%
    Stream TypeLIVE
    Remaining Time -0:00
    Fullscreen
    Share
    Close
    Share Video:
    Applied BioSystems Quant Studio 3-5 - Experiment setup
Name des Produkts
Applied Biosystems™ QuantStudio 3 Paket > Kein PC, Block:96-Well, Garantie:1 Jahr Herstellergarantie + 1 Jahr Depot-Reparaturservice mit Leihgerät