Learn More
BRAND™ Dichtungsring für Exsikkator
Bietet Versiegelung für Exsikkator-Anwendungen.
Marke: BRAND™ 65824
23.15 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- CR-Konstruktion
- Zur Verwendung mit Exsikkatoren
Spezifikation
1 | |
Nenngröße < 250 mm | |
Für Exsikkatoren |
Dichtungsring für Exsikkator | |
Chloroprengummi |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Dichtungsring für Exsikkator > Artikelbeschreibung: Nenngröße 250 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur