Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ EasyLED Spotlight Plus
The EasyLED Spotlight Plus is an ergonomic and compact LED spot illumination system for stereo microscopy and macroscopy. Power supply included.
Marke:  SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 600101
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15489763
  • 429.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 09-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Professionelle Auflicht- Punktbeleuchtung
  • Die Helligkeitssteuerung ist ergonomisch nah an der Fokussteuerung des Mikroskops platzier
  • Der robuste metallische Lichtkopf emittiert intensive 130lm und ist mit funktional designten, kühlenden Lamellen ausgestattet
  • Sie verhindern, dass das Beleuchtungsobjekt sich unter dem Mikroskop erhitzt
  • Die Lebensdauer umfasst mindestens 50.000 Stunden
  • Es ist das ideale Standardbeleuchtungssystem für Routine-Untersuchungen sowie in der wissenschaftlichen Lehre und Ausbildung
  • Hoher Lichtstrom
  • Kompaktes und ergonomisches Design
  • Integrierte Steuerung
  • Mittels Adapter direkt an Mikroskopstativen montierbar
  • Netzteil mit internationalem Clip-Plug-System
  • Luftfahrt bewiesene selbsttragende Rohrtechnologie
  • Einzelnes Spotlicht mit einem Lichtkopf
Spezifikation
Spezifikation
Mikroskopbeleuchtung
CE
61 x 114 x 107 mm Steuergerät
Befestigungsklammer
Spannungsversorgung
500 mm (inkl. Lichtkopf)
130 lm
LED
Einzelner Lichtkopf
Stereomikroskopie-Beleuchtung
50/60 Hz
50.000 Stunden
Hochleistungs-LED-Beleuchtung
100/240 V
Videos
  • Schott Lighting and Imaging EasyLED spotlight PLUS
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Brochures
Name des Produkts
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ EasyLED Spotlight Plus > Bereich (Lux):130lm