Learn More
Applied Biosystems™ QuantStudio 1 Paket
Bietet grundlegende Funktionen, die sich ideal für qPCR-Einsteiger oder Personen mit begrenztem Budget eignen. Trotz seines günstigen Preises bietet das QuantStudio1 System die Qualität, Zuverlässigkeit und erweiterte Benutzererfahrung.
Marke:  Applied Biosystems™ A42876
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16110371
  • 23959.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 31-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Touchscreen — ein 8.5 Zoll großer, interaktiver Touchscreen
  • Fester Block — ein fester isothermer Block mit 96 Wells und 0.2 ml sowie mit einer leicht von Hand zu öffnenden Schublade
  • Reaktionsvolumen von —10–100 μl
  • Multiplex-Fähigkeit — bietet die drei am häufigsten verwendeten Anregungs- und Emissionsfilter: FAM, VIC und ROX
  • Protokolle — voroptimierte Protokollvorlagen
  • Software — intuitive Software, die Analysen über Webbrowser oder Desktop-Computer unterstützt
  • Farbstoffe — drei Filter, die für die Farbstoffe FAM/SYBR GREEN/SYTO 9, VIC/HEX/TET/JOE und JUN/ROX/Texas Red kalibriert wurden
  • Empfindlichkeit — zum Nachweis möglichst kleiner Unterschiede wie die 1.5-fachen Mengen in Singleplex-Reaktionen
  • Abmessungen (H x B x T) und Gewicht — 40 x 27 x 50 cm, <26 kg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kein PC
96
40 cm
1 Jahr Herstellergarantie + 1 Jahr erweiterte Garantie (keine geplante Wartung), Depotreparatur mit Leihgerät
4°bis 99,9 °C
QuantStudio 1
0,2 ml (96-Well)
FAM/SYBR Green/SYTO 9, VIC/HEX/TET/JOE, JUN/ROX/Texas Red Farbstoffe
96-Well
0,4 °C
Touchscreen
27 cm
50 cm
3,5 °C/Sek.
Strahlend weiße LED
Bis zu 3 Ziele
26 kg
Name des Produkts
Applied Biosystems™ QuantStudio 1 Paket > Kein PC, Garantie:1 Jahr Herstellergarantie + 1 Jahr Garantieverlängerung (ohne geplante Wartungen), Werkstattreparatur mit Leihgerät