Learn More
Invitrogen™ Anza™ 5-Pack Starter Kit
Vereinfachen Sie das traditionelle Klonieren mit Restriktionsenzymen durch das Invitrogen™ Anza™ Klonierungssystem mit Restriktionsenzymen.
Marke:  Invitrogen™ IVGN3004
Artikelnummer. 15521620
  • 403.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Anza™ 11 EcoRI, Anza™ 5 BamHI, Anza™ 1 NotI , Anza™ 16 HindIII, Anza™ 12 XbaI, Anza™ T4 DNA-Ligase Master Mix, Anza™ Alkalin-Phosphatase, Anza™ 10x Puffer, Anza™ 10x Red Buffer,
Beschreibung
Beschreibung
Vereinfachen Sie das traditionelle Klonieren mit Restriktionsenzymen durch das Invitrogen™ Anza™ Klonierungssystem mit Restriktionsenzymen.
Das Invitrogen Anza Klonierungssystem mit Restriktionsenzymen nutzt ein einziges Puffersystem für den vollständigen Verdau und integriert Anza Klonierungsenzyme in ein klares und einfaches System.
  • Ein Puffer für alle Restriktionsenzyme
  • Ein Verdauungsprotokoll für alle DNA-Substrate
  • Vollständiger Verdau in 15 min
  • Enthält 5 gängige Restriktionsenzyme
  • Komplett mit Anza T4 DNA-Ligase Master Mix und Anza Alkaline-Phosphatase
Certifications
CoA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
• Je 20 µl Anza 11 EcoRI, Anza 5 BamHI, Anza 1 NotI, Anza 16 HindIII, Anza 12 XbaI
• 100 µl Anza T4 DNA-Ligase Master Mix
• 20 µl Anza Alkaline Phosphatase
• 500 µl Anza Puffer (10x)
• 500 µl Anza Red Puffer (10x)
Bei -5 bis -30°C lagern.
Die Methylierungsempfindlichkeiten variieren je nach Enzym.
Anza™ 10x Red Puffer, Anza™ 10x Puffer
1 kit
Herkömmliches Klonen
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
HindIII, noti, Alkalin-Phosphatase, XbaI, T4 DNA-Ligase, BamHI, EcoRI
Nein
Starter-Kit
Anza™
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Anza™ 5-Pack Starter Kit > Anzahl der Reaktionen: 20Reaktionen pro Enzym