Learn More
Invitrogen™ ELISA Assay Buffer (5X)
For use with antibody pairs (ELISA)
Marke: Invitrogen™ DS98200
Beschreibung
Concentrated 5X Assay Buffer for Antibody Pairs is intended to be used as:
- Blocking reagent for ELISA plates
- Diluent for ELISA standards and samples
- Diluent for the detection antibody
- Diluent for the HRP conjugate
Build Your Own Immunoassay, Cell Analysis, Immunoassays
Bestellinformation
Shipping Condition: Wet Ice
Spezifikation
ELISA | |
Buffer. Store at 2-8°C. | |
Wet Ice |
200 mL | |
Concentrated |
Sicherheit und Handhabung
- ELISA Assay Buffer (5X)
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: 5-chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, 2-methyl-3(2H)-isothiazolone
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
449766-000 | Analysenzertifikat | 23/06/2025 | |
449765-000 | Analysenzertifikat | 23/06/2025 | |
441945-000 | Analysenzertifikat | 14/06/2025 | |
445706-000 | Analysenzertifikat | 14/06/2025 | |
437798-000 | Analysenzertifikat | 13/03/2025 |