Learn More
Invitrogen™ Anza™ 10-Pack Starter Kit
Vereinfachen Sie das traditionelle Klonieren mit Restriktionsenzymen durch das Invitrogen™ Anza™ Klonierungssystem mit Restriktionsenzymen.
Marke:  Invitrogen™ IVGN3006
Artikelnummer. 15441933
  • 620.00 CHF / 1 Set
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Anza™ 11 EcoRI, Anza™ 5 BamHI, Anza™ 1 NotI, Anza™ 16 HindIII, Anza™ 12 XbaI, Anza™ 3 BcuI, Anza™ 8 XhoI, Anza™ 10 DpnI, Anza™ 19 BglII, Anza™ 26 Eco32I, Anza™ T4 DNA-Ligase Master Mix, Anz
Beschreibung
Beschreibung
Vereinfachen Sie das traditionelle Klonieren mit Restriktionsenzymen durch das Invitrogen™ Anza™ Klonierungssystem mit Restriktionsenzymen.
Das Invitrogen Anza Klonierungssystem mit Restriktionsenzymen nutzt ein einziges Puffersystem für den vollständigen Verdau und integriert Anza Klonierungsenzyme in ein klares und einfaches System.
  • Ein Puffer für alle Restriktionsenzyme
  • Ein Verdauungsprotokoll für alle DNA-Substrate
  • Vollständiger Verdau in 15 min
  • Enthält 10 gängige Restriktionsenzyme
  • Komplett mit Anza T4 DNA-Ligase Master Mix und Anza Alkaline-Phosphatase
Certifications
CoA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Je 20 µl Anza 11 EcoRI, Anza 5 BamHI, Anza 1 NotI, Anza 16 HindIII, Anza 12 XbaI
Je 20 µl Anza 3 BcuI, Anza 8 XhoI, Anza 10 DpnI, Anza 19 BglII, Anza 26 Eco32I
100 µl Anza T4 DNA-Ligase Master Mix
20 µl Anza Alkalin-Phosphatase
500 µl Anza Puffer (10x)
500 µl Anza Red Puffer (10x)
Bei -5 bis -30°C lagern.
Die Methylierungsempfindlichkeiten variieren je nach Enzym.
Anza™ 10x Red Puffer, Anza™ 10x Puffer
1 kit
Herkömmliches Klonen
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
HindIII, NotI, Alkalin-Phosphatase, XhoI, BcuI, XbaI, DpnI, T4 DNA-Ligase, Eco32I, BamHI, BglII, EcoRI
Nein
Starter-Kit
Anza™
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2840865 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberIVGN3006
Chargennummer2875935 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberIVGN3006
Chargennummer2918163 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberIVGN3006
Chargennummer2923615 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberIVGN3006
Chargennummer3071973 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberIVGN3006
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Anza™ 10-Pack Starter Kit > Anzahl der Reaktionen: 20Reaktionen pro Enzym