Learn More
Thermo Scientific™ RevertAid Reverse Transkriptase (200 U/μl)
Führen Sie mit diesem genetisch modifizierten M-MuLV RT für die routinemäßige reverse Transkription eine effiziente Synthese der gesamten Erststrang-cDNA in voller Länge bis zu 13 kb durch.
Marke:  Thermo Scientific™ EP0441
115.65 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10612191
  • 144.00 CHF / 10000 Einheiten
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Bei der Thermo Scientific RevertAid reversen Transkriptase (RT) handelt es sich um eine rekombinante M-MuLV RT. Sie unterscheidet sich von der M-MuLV RT durch ihre Struktur und katalytischen Eigenschaften. Das Enzym besitzt eine RNA- und DNA-abhängige Polymerase-Aktivität und eine RNA-spezifische RNase H-Aktivität in RNA-DNA-Hybriden, die erheblich geringer als jene der Avian Myeloblastosis Virus (AMV) reversen Transkriptase ist.
Das Enzym besitzt eine RNA- und DNA-abhängige Polymerase-Aktivität und eine RNA-spezifische RNase H-Aktivität in RNA-DNA-Hybriden, die erheblich geringer als diejenige der Avian Myeloblastosis Virus reversen Tanskriptase (AMV RT) ist (1, 2).
  • Effiziente Synthese von Erststrang-cDNA voller Länge bis zu 13 kb
  • Optimale Aktivität bei 42 °C
  • Aktiv bis zu 50 °C
  • Integriert modifizierte Nukleotide (z. B. Cy3-, Cy5-, Rhodamin-, Aminoallyl-, Fluorescein-markierte Nukleotide)
Empfohlen für:
Erststrang-cDNA-Synthese für RT-PCR und Echtzeit-RT-PCR; cDNA-Synthese für Klonierung und Expression; Herstellung markierter cDNA-Sonden für Microarrays; DNA-Markierung (3)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
• RevertAid Reverse Transkriptase (200 E/μl)
• 5X-Reaktionspuffer
Lagerung bei –20 °C.
60 min
42 °C
RevertAid
Trockeneis
cDNA (Erststrang)
Reverse Transkription
RNA
Rörchen
Reverse Transkription
10.000 Units
Ja
200 U/μl
Separate Komponenten
Bis zu 13 kb
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2821333 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberEP0441
Chargennummer2871248 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberEP0441
Chargennummer2871258 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberEP0441
Chargennummer2893447 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberEP0441
Chargennummer2935549 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberEP0441
Name des Produkts
Thermo Scientific™ RevertAid Reverse Transkriptase (200 U/μl) > 200 U/μl (für 50 Reaktionen von 20 μl)