Learn More
Dräger™ Strömungsprüfer Flow Check
Erzeugt eine Nebelwolke, die die Richtung und Streuung der Luftströme sowie deren relative Geschwindigkeit sichtbar macht
Marke:  Dräger™ 6400761
Artikelnummer. 10013853
  • 1640.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Includes: Drei Ampullen, eine Düse und wiederaufladbare NiCd-Batterien mit einer Betriebsdauer von ca. 20 Minuten pro Ladung
Beschreibung
Beschreibung
Ideal für alle Anwendungen, bei denen die Belüftung für die Gesundheit und Sicherheit von Mitarbeitern entscheidend ist, z. B. Lackierkabinen und Abzugshauben. Auch für die Luftverteilung, die Anpassung der Lüftungsschlitze in Büros und Einrichtungen und die Durchführung von Luftqualitätsstudien in Innenräumen nützlich. Dient als Lecksuchgerät, indem es den Luftstrom außerhalb luftdichter Türen mit Nebel prüft und Lecks in Reinräumen oder Auffangbereichen erkennt.
  • Das leichte, ergonomisch gestaltete Gerät ermöglicht eine einfache Bedienung mit einer Hand
  • Erzeugt umweltschonenden Nebel in Stößen oder in einer durchgehenden Wolke
  • Jede Nebel erzeugende Ampulle liefert etwa fünf Minuten Nebel
Bestellinformation
Maße: ca.11 3 /4 x 7 x 2 3/4 in. (300 x 200 x 70 mm), Gewicht 171/2 oz. (500 g). Ladegeräte und Ersatzampullen sind separat erhältlich. Ladegerät siehe Kat. Nr. 19-130-1060.
Spezifikation
Spezifikation
Luftanzeigerkit
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Dräger™ Strömungsprüfer Flow Check > Lufstromanzeiger-Kit