Learn More
Thermo Scientific™ RevertAid Reverse Transkriptase (200 U/μl)
Führen Sie mit diesem genetisch modifizierten M-MuLV RT für die routinemäßige reverse Transkription eine effiziente Synthese der gesamten Erststrang-cDNA in voller Länge bis zu 13 kb durch.
144.00 CHF - 524.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | • RevertAid Reverse Transkriptase (200 E/μl) |
---|---|
Format | Rörchen |
Reaktionsgeschwindigkeit | 60 min |
Verfahren | Reverse Transkription |
Optimale Reaktionstemperatur | 42 °C |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10612191
|
Thermo Scientific™
EP0441 |
10.000 Units |
144.00 CHF
10000 Einheiten |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
10161310
|
Thermo Scientific™
EP0442 |
5 x 10.000 Einheiten |
524.00 CHF
5 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
Bei der Thermo Scientific RevertAid reversen Transkriptase (RT) handelt es sich um eine rekombinante M-MuLV RT. Sie unterscheidet sich von der M-MuLV RT durch ihre Struktur und katalytischen Eigenschaften. Das Enzym besitzt eine RNA- und DNA-abhängige Polymerase-Aktivität und eine RNA-spezifische RNase H-Aktivität in RNA-DNA-Hybriden, die erheblich geringer als jene der Avian Myeloblastosis Virus (AMV) reversen Transkriptase ist.
Überblick
- Effiziente Synthese von Erststrang-cDNA voller Länge bis zu 13 kb
- Optimale Aktivität bei 42 °C.
- Aktiv bis 50°C.
- Integriert modifizierte Nukleotide (z. B. Cy3-, Cy5-, Rhodamin-, Aminoallyl-, Fluorescein-markierte Nukleotide)
Spezifikation
• RevertAid Reverse Transkriptase (200 E/μl) |
|
60 min | |
42 °C | |
Ja | |
200 U/μl | |
Separate Komponenten | |
Bis zu 13 kb |
Rörchen | |
Reverse Transkription | |
RevertAid | |
Trockeneis | |
cDNA (Erststrang) | |
Reverse Transkription | |
RNA |