Learn More
Thermo Scientific™ RevertAid H Minus Reverse Transcriptase (200 U/μl)
Eine rekombinante M-MuLV RT ohne RNase H-Aktivität für eine hochergiebige cDNA-Synthese.
Marke:  Thermo Scientific™ EP0451
204.67 CHF gültig bis 2025-06-27
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10121360
  • 307.00 CHF / 10000 Einheiten
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Beschreibung
RevertAid H Minus reverse Transkriptase ist eine rekombinante M-MuLV RT. Das Enzym besitzt eine RNA-abhängige und DNA-abhängige Polymerase-Aktivität, aufgrund einer Punktmutation in der RNase H-Domäne jedoch keine RNase H-Aktivität. RevertAid H Minus reverse Transkriptase degradiert RNA in RNA-DNA-Hybriden während der Synthese der Erststrang-cDNA nicht, weshalb hohe Ausbeuten von cDNA in voller Länge aus langen Templates erzielt werden. RevertAid H Minus Reverse Transkriptase hält die Aktivität über einen weiten Temperaturbereich (42 bis 50 °C) aufrecht.
Überblick
  • Hohe Ausbeuten von Erststrang-cDNA bis zu 13 kb
  • Optimale Aktivität bei 42 bis 45 °C
  • Aktiv bis 55°C
  • Inkl. modifizierte Nukleotide (z. B. Cy3-, Cy5-, Rhodamin-, Aminoallyl-, Fluorescein-markierte Nukleotide)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
• RevertAid H Minus Reverse Transkriptase (200 E/μl)
• 5X-Reaktionspuffer
Lagerung bei –20 °C.
60 min
42 °C bis 45 °C
RevertAid H Minus
Trockeneis
cDNA (Erststrang)
Reverse Transkription
RNA
Rörchen
Reverse Transkription
10.000 Units
Keine
200 U/μl
Separate Komponenten
Bis zu 13 kb
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2795748 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberEP0451
Chargennummer2795731 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberEP0451
Chargennummer2795754 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberEP0451
Chargennummer2834957 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberEP0451
Chargennummer2873433 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberEP0451
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ RevertAid H Minus Reverse Transcriptase (200 U/μl) > 10.000 U (200 U/μl), für 50 Reaktionen von 20 μl.