Learn More
BRAND™ Dispensette™ S Flaschenaufsatzdispenser mit festem Volumen
Die Dispensette™ S Flaschenaufsatzspender mit festem Volumen verfügen über ein Design mit Schwimmkolben für eine Bedienung mit geringer Kraft und ohne Verschleißteile. Optimierte Durchflusskanäle erleichtern das Dispensieren und Befüllen, insbesondere bei Geräten mit großen Volumina. Für allgemeine Dispensieranwendungen.
Marke: BRAND™ 4600231
470.19 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Ablassschlauch, Hilfsmittel zur Ventilmontage/Kalibrierung, Adapter aus Polypropylen, Teleskopfüllschlauch, Rückführrohr (optional), Qualitätszertifikat, Bedienungsanleitung
Description
- Neuer Ablassschlauch, mit oder ohne Umwälzventil
- Neues Ventilsystem – keine zusätzlichen Dichtungsringe erforderlich, dadurch wird die Reinigung und Vorbereitung für das Autoklavieren erleichtert
- Einfaches Vorspülen durch optimierte Flusskanäle
- Weniger Dispensierkraft – besonders bei Geräten mit großen Volumina
- Sichere Volumeneinstellung mit internem ausgekehltem Kanal (analog einstellbare Instrumente)
- Drehbarer Schraubverschluss – stört nicht beim Dispensieren
- Einfache Kalibrierung und Anpassung zur Einhaltung der GLP-Richtlinien
- Zur Reinigung zerlegbar
- Austauschbares Füll- und Ablassventil mit Sicherheitskolben (verriegelt, wenn das Ablassröhrchen nicht montiert ist)
- 360° drehbarer Ventilblock ermöglicht das Anbringen von Flaschenetiketten in Richtung des Anwenders
- Der Teleskopfüllschlauch passt sich problemlos an Flaschen unterschiedlicher Größe an
- Digitale und analog einstellbare Modelle
- DE-M-Markierung
Services
Ein Jahr
Specifications
0.5 % (25 μl) | |
Autoklavierbar bei 121 °C | |
Rot | |
5 ml |
Flaschenaufsatz-Dispenser | |
ISO 9001 | |
Mit Umwälzventil | |
Anwendungen: Dispensierung aggressiver Reagenzien, einschließlich konzentrierter Basen und Säuren wie H3PO4, H2SO4 (außer z. B. HCl, HNO3 und HF), Salzlösungen sowie zahlreichen organischen Lösungsmitteln |
Product Suggestions
Customers who viewed this item also viewed.
Videos
-
Brand Dispensette S Accessories
-
Brand Dispensette S Cleaning (DE)
-
Brand Dispensette S Cleaning
-
Brand Dispensette S Startup (DE)
-
Brand Dispensette S Teaser
-
Brand Dispensette S Teaser (DE)
-
Brand Dispensette S Accessories (DE)
-
Brand Dispensette S Startup
Special Offers
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Tage
79Stunden
9Minuten
55Sekunden
58Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.