Learn More
Hamilton™ 1700 Series Gastight™ Spritzen: Anschlusstyp LTN
Gasdichte Version der Spritzen der Originalserie 700, ideal zum Abfüllen von Volumina von 1 bis 500 μl
Marke: Hamilton™ 81217
Beschreibung
Die Spritzenserie bietet eine Vielzahl an Anschluss- und Kanülenoptionen.
Spritzenanschlüsse der 1700-Serie
- Feste Nadel (N) - Bei kleinvolumigen Spritzen sind die Nadeln in den Spritzenkolben aus Glas am Nullpunkt der Skala zementiert. Dadurch wird das Totvolumen auf das interne Volumen der Spritze beschränkt. Nicht autoklavierbar. Gauge der Nadel wird durch das Spritzenvolumen bestimmt und kann nicht vom Anwender ausgewählt werden.
- Luer-Konus (LT)- Die Kanülen sind abnehmbar und passen über einen Anschluss aus geschliffenem Glas, der sich in der Form eines männliches Luers verjüngt. Der LT-Anschluss passt für die meisten hypodermischen Kanülen, wurde jedoch speziell für den Gebrauch mit Hamilton Kel-F-Nadeln entwickelt. Dieser Anschluss erhöht das Totvolumen in der Nadel, wodurch er sich für einige Anwendungen nicht eignen könnte. Autoklavierbar, wenn auseinandergebaut.
- Spitzenart 2 - scharf, abgeschrägt, gebogen, nicht-stanzende Kanülenspitze empfohlen für die Septumpenetration. Erhältliche Gauges: 34-10
- Spitzenart 3 - Stumpfe Kanülenspitze für die Verwendung mit HPLC-Injektionsventilen und für die Pipettierung von Proben. Erhältliche Gauges: 34-10
- Spitzenart 4 - Standard 12° abgeschrägte Kanülenspitze wird für Anwendungen in den Biowissenschaften empfohlen. Erhältliche Gauges: 34-10. Spezielle Kanülenwinkel wie 0 bis 60° sind auf Nachfrage lieferbar.
- Spitzenart 5 - Konische Kanüle mit Seitenzugang für das Durchstoßen von Septen, Vinylen und Kunststoffen mit geringer Dicke und ohne Kern. Erhältliche Gauges: 26-10
- Spitzenart AS - Speziell konisch zulaufende Kanülenspitze, die bei Autosamplerspritzen angewendet wird. Die nicht-stanzende Kanülenspitze wird für das Durchstoßen des Septums empfohlen. Erhältliche Gauges: 26-10
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
22 ga. | |
0,01 in. | |
0.02 Zoll | |
3.26 mm | |
0.72 mm | |
2 in. | |
51 mm | |
700 psi | |
50 °C | |
1750 | |
10 °C | |
500 μl | |
Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend |
Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Spitze), Edelstahl (Kolben) | |
0,12 in. | |
0.41 mm | |
0.3 Zoll | |
7.75 mm | |
Ideal für das Dispensieren von Flüssigkeiten und Gasen. Nützlich für Proben mit aufgelösten oder suspendierten Molekülen | |
2 in. | |
Gasdichte Spritze | |
122 °F | |
50 °F | |
2 | |
Je | |
51 mm | |
Zementierter Luer-Konus |