Learn More
Axygen™ Axygen™ Mikrotiterplatten für die Lagerung
Zur Probennahme, In-vitro-Wachstumskammern und langfristige Lagerung.
Marke:  Axygen™ P-96-450R-G
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12547917
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Für die Probenahme, In-vitro-Wachstumskammern und langfristige Lagerung verwendet.
Axygen™ Deep-Well- und Assay-Platten werden für die Probennahme, in-vitro-Wachstumskammern und Langzeitlagerung verwendet. Hergestellt aus Polypropylen, bieten sie eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit und widerstehen Temperaturen bis zu –80 °C.
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
  • ANSI/SLAS 1-2004: Mikrotiterplatten – Abmessungen der Stellfläche
  • Zentrifugation bis 4.000 RZB
  • Die diamantförmigen Wells ermöglichen die vollständige Probenrückgewinnung
  • Schwarze und weiße Platten sind auf Anfrage erhältlich
  • Die ultraflache Oberfläche gewährleistet eine ordnungsgemäße Abdichtung mit Hitzeversiegelungsfolie
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Spezifikation
    ANSI, SLAS 1-2004
    8 x 12
    Green
    Polypropylene
    96
    Rund
    4000 x g
    - 80 °C
    Standard
    Autoklavierbar
    96-well Round-bottom Storage Microplate
    550 μl
    Unsteril
    Probennahme, In-vitro-Wachstumskammern und langfristige Lagerung
    -112 °F
    Zertifikate
    Aktionen
    Aktionen
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Axygen™ Axygen™ Mikrotiterplatten für die Lagerung > 96-well assay; Round bottom plate Green; 500μL