Spezifikation
UV, Weißlicht | |
8 W | |
0,16 A | |
8 W, 230 V, 50/60 Hz | |
50/60 Hz | |
Lampe der Serie EL | |
97 mm |
230 V | |
302 nm | |
376 x 97 x 64 mm | |
64 mm | |
376 mm | |
Je 1 | |
UV-Lampe |
UVP020 Lampes UV Serie EL
DateigrößeVersion: 432.5 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
UVP EL-Lampen > Wellenlänge: 302 nm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur