Learn More
WTW™ Trübungsstandard
Trübungsstandards AMCO Clear&trade mit höchster Präzision und langfristiger Stabilität, N.I.S.T.-rückführbar, chargenzertifiziert und für Ihre Gesundheit ungefährlich.
Marke: WTW™ 600543
429.21 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Langfristige Präzision und Stabilität
- Keine Gesundheitsgefahren
- Einfache Entsorgung
- Angepasst an die jeweilige Geräteoptik in ihrer Partikelzusammensetzung
- Geeignet für Anwendungen im unteren Messbereich wie zum Beispiel Trinkwasser
Spezifikation
Trübungsstandard | |
Kalibrierstandards | |
0,02, 10, 100,1750 NTU |
Turb 555 IR | |
Reinigungstücher und Kennzeichnungsringe |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
WTW™ Trübungsstandard > Kann verwendet werden mit: Turb 555 IR
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur