Learn More
Thermo Scientific™ Methoxamin (MOX) Reagenz
Bereiten Sie Oxime von Steroiden und Ketosäuren vor der Silylierung mit dem Thermo Scientific™ Methoxamin (MOX) Reagenz vor.
Marke: Thermo Scientific™ TS-45950
94.60 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Bereiten Sie Oxime von Steroiden und Ketosäuren vor der Silylierung mit dem Thermo Scientific™ Methoxamin (MOX) Reagenz vor. Es verhindert die Bildung von multiplen Derivaten bei Vorhandensein von Enolen während der Silylierung, womit eine optimale Quantifizierung gewährleistet ist. Das Reagenz ist eine 2%ige Lösung von Methoxyamin-Chlorwasserstoff in Pyridin.
- 2 % Methoxyamin·HCl (Molekulargew. 83,51) in Pyridin
- Verhindert die Bildung mehrerer Derivate, wenn während der Silylierung Enole vorhanden sind.
- Lieferung in bernsteinfarbenen Thermo Scientific Hypo-Vial Probenlagerungsröhrchen mit Septum und Crimp-Deckel
Spezifikation
Vorbereitung von Oximen von Steroiden und Ketosäuren | |
95 bis 98, 1 bis 3 % | |
2 bis 8 °C |
Korrosiv, entzündlich | |
Hypo-Vial-Behälter; 10 ml | |
Pyridin, Methoxyammoniumchlorid |
Sicherheit und Handhabung
- MOX Reagent, 10 mL
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Pyridine
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Tage
70Stunden
23Minuten
57Sekunden
56Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 %